Få mere at vide
Coppersensor 3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coppersensor 3 |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Dry Pack |
| Formel vægt | 653.3348 |
| Molekylvægt (g/mol) | 653.87 |