Få mere at vide
Kobbertråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, annealed, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11336877
Skift visning
Mængde:
25 m
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336877 25 m 25m
11326877 100 m 100m
11346877 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010782.G9
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Form: ca. 7,02 g/m | CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Navn note Glødet
Udseende Kobberfarvet tråd
Tæthed 8,94 g/cm3
Mængde 25 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Wire