Få mere at vide
Copper wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11366877
Mængde:
100 m
250 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
250m
500m
Artikelnummer. 11366877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010783.H4
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 1,75 g/m; Temperament: blødt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Navn note Annealed
Udseende Copper colored wire
Tæthed 8.94g/cm3
Mængde 100 m
Lugt Odorless
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Wire
Formel vægt 63.546