Få mere at vide
Kobbertråd, 0,127 mm (0,005 tommer) diameter, 99,999 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper wire |
| Navn note | 0,127 mm (0,005 tommer) diameter, uannealed |
| Mængde | 3 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,11 g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.999% |