Få mere at vide
Kobbertråd, 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11371548
Skift visning
Mængde:
10 m
50 m
200 m
Pakningsstørrelse:
10m
200m
50m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371548 10 m 10m
11361548 50 m 50m
11381548 200 m 200m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010970.G6
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper wire
Navn note 0.025mm (0.001 in.) dia.
Mængde 10 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.0044g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic