Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| CAS | 7440-50-8 |
| Mængde | 454 g |
| Form | Wire |
| Molekylær formel | Cu |
| MDL nummer | MFCD00010965 |
| Synonym | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
| InChI nøgle | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Cu] |
| IUPAC navn | copper |
| Vis mere |