Få mere at vide
Kobbertråd, 0,015 mm (0,0006 tommer) dia, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11359328
Kobbertråd, 0,015 mm (0,0006 tommer) dia, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359328
10 m, 10m
Mængde:
10 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
50m
Artikelnummer. 11359328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043238.G6
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Copper colored wire
Mængde 10 m
Lugt Odorless
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Wire
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerN21J013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/05/2023 Artikelnummer043238.G6
PartinummerX17I038 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato27/10/2022 Artikelnummer043238.H2,043238.G6
PartinummerZ08H062 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer043238.H2,043238.G6
PartinummerY03H059 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer043238.H2,043238.G6
PartinummerN26G036 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer043238.H2,043238.G6
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kobbertråd, 0,015 mm (0,0006 tommer) dia, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >