Få mere at vide
Kobberturnings, 99+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Udseende | Kobberfarvede strenge |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Damptryk | 0 hPa |
| Analyseprocentområde | 99+% (metalbasis) |
| Form | Lange, tynde, sammenrullede lokker |
| Formel vægt | 63.546 |