Få mere at vide
Kobberturnings, 99+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper turnings |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Lange, tynde, sammenrullede lokker |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99% |