Få mere at vide
Kobberturninger, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Udseende | Kobberfarvede drejeskiver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Damptryk | 0 hPa |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |