Få mere at vide
Kobber-tinfoil, 0,01 mm tyk, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11358717
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358717 25 x 25 mm 25mm
11445080 50 x 50 mm Hver
11348717 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035815.FF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper Thinfoil
Navn note 0.01mm (0.0003 in.) thick, Not certified pinhole free
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.06g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%