Få mere at vide
Kobbersulfatbufferopløsning, pH 4 EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Buffered copper sulphate solution |
| pH | 4 |
| Mængde | 1000 mL |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |
| Emballage | Flaske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffered copper sulphate solution - pH 4.0 European Pharmacopoeia Ref: 4001000 (SOL 034)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i