Få mere at vide
Kobbersulfat, 0,0200 M (M/50), Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper Sulfate |
| CAS | 7758-99-8, 7732-18-5 |
| Farve | Blå |
| CAS min % | 98.0, 0.49 |
| pH | ∼4 |
| CAS Max % | 100.0, 0.51 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Naturlig Poly-flaske |
| Molekylær formel | CuH10O9S |
| Vis mere |