Få mere at vide
Kobberstandardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Cu i 2 til 5% HNO3
Artikelnummer. 10666022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10666022 100 ml 100ml
10419900 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195931000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper standard solution
Navn note 1 mg/ml Cu i 2% HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Tæthed 8.92
Fysisk form Løsning
Molekylær formel Cu
Koncentration 997 til 1003 μg/ml Cu(2 +) i 2% HNO3 (20 °C)
MDL nummer MFCD00010965
Farve Blå
Fieser 16,95; 16,181
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cu]
IUPAC navn kobber
Molekylvægt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:30052
Formel vægt 63.55
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper atomic absorption standard solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.