Få mere at vide
Kobber til AAS 1g/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12993265 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Artikelnummer. 12993265
Brand: Fisher Chemical B 115 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HNO3
Koncentration 1 g/L
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i