Få mere at vide
Kobber til AAS 1g/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12983265 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
500ml
Artikelnummer. 12983265
Brand: Fisher Chemical B1151000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7697-37-2
Molekylær formel HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC navn nitric acid
SMIL O[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Emballage Bottle
Fysisk form Liquid
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
FN nummer 3082
Type Flame Single-element Standard Solution
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 1000 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i