Få mere at vide
Kobber standardopløsning, 0,1 %, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | 100mL |
Koncentration | 0.1% |
Mængde | 100 mL |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- COPPER STANDARD SOLUTION (0.1% Cu)
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: copper sulphate
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kobber standardopløsning, 0,1 %, Reagecon™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion