Få mere at vide
Copper Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724951 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
HDPE plastic bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10724951 500 mL HDPE plastic bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10724951 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/8256/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3251-23-8 | CuN2O6 | 187.554 g/mol
500mL, HDPE plastic bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Colorless
pH 1
CAS 3251-23-8
Mængde 500 mL
Emballage HDPE plastic bottle
Form Liquid
Molekylær formel CuN2O6
MDL nummer 10967
Synonym copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv
InChI nøgle XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2]
IUPAC navn copper;dinitrate
Molekylvægt (g/mol) 187.554
PubChem CID 18616
ChEBI CHEBI:78036