Få mere at vide
Copper Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Copper Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| Mængde | 100 mL |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Form | Liquid |