Få mere at vide
Kobber Standard for ICP , ICP-MS 10.000μ g/ml (10.000 pm) i 2-5 % salpetersyre (HNO 3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11498929 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498929 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 11498929 Leverandør Reagecon Leverandørnr. PCU4B2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4465.00 DKK
    2003.51 DKK / 250ml
    Spare 2461.49 DKK
    55% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet af ultrarent metal (99,999%) testet ved en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T) og råmaterialer analyseret ved titrering og ICP-MS før fremstilling.
  • ICP, ICP-MS referencestandard, ICP , ICP-MS referencemateriale
  • ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering i området -196 - +1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
  • ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
  • Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til fremstilling af massespektroskopistandarder), tredobbelt destillerede syrer og tredobbelt udvaskede forrensede flasker.
  • Titrimetrien og spektroskopien kontrolleres og kalibreres ved hjælp af separate Certified Reference Materials (CRM ’s), så produktet kommer med to lag sporbarhed, bl.a. NIST Standarder, hvor de er tilgængelige.
  • Alle måleusikkerheder for dette produkt er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Oversigt Matrix: 2-5% HNO3
Emballage HDPE Triple-udvasket
Analyt- eller komponentnavne Copper
Fysisk form Væske
Koncentration 10,000 µg/mL (10,000 ppm)
Teknik ICP, ICP-MS, AA, Ionkromatografi, XRF, Kationmåling
Element Cu
Mængde 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • COPPER ICP STANDARD SOLUTION
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, copper