missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kobberstandard i basisolie 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 16391196 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16391196

Brand: SPEX Certiprep ORGCU84Z

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale

Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering

AnalytKoncentration
Cu5000 μg/g

Certificeringer

Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA-klage

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Copper Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-50-8, 8042-47-5
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel Cu
MDL nummer MFCD00010965
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Cu]
IUPAC navn kobber
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:30052
Grad Olie/Plasma
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5000 ug/g Copper in Base Oil 75
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: white mineral oil

Produkt kun beregnet til laboratoriebrug

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.