Få mere at vide
Kobber Standard For ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HCl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10651753 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10651753
Brand: SPEX Certiprep PLCU13X
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cu10.000μ g/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel Cu
MDL nummer MFCD00010965
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Cu]
IUPAC navn kobber
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HCl
Molekylvægt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:30052
Grad Forsikring
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 10,000 µg/mL Copper
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid, copper
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug