Få mere at vide
Kobbersputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454785
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454785 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15454785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040840.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-50-8
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Cu
MDL nummer MFCD00010965
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cu]
IUPAC navn kobber
Molekylvægt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Procent renhed 99.999%