Få mere at vide
Kobbersputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Description
Sputtering-mål, der almindeligvis bruges til at belægge elektroniske komponenter og elektroniske instrumenter. På grund af dets høje elektriske ledningsevne bliver kobber mere og mere populært til brug i TFT-LCD-tv-apparater i stort format med høj opløsning. Kobber bruges som elektrodelag i tyndfilmstransistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Copper sputtering target |
| Navn note | 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| CAS | 7440-50-8 |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Cu |
| MDL nummer | MFCD00010965 |
| Synonym | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Show More |