Få mere at vide
Kobbersputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434785
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434785 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15434785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040838.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Magnetron sputtering kilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Copper sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-50-8
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Cu
MDL nummer MFCD00010965
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cu]
IUPAC navn kobber
Molekylvægt (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Procent renhed 99.999%