Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper- Cu |
| Emballage | Flaske |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1022300 |
| Koncentration | 1 μg/mL±0.002 g/L |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1000 mL |
| Grad | Eu. Ph. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i