Få mere at vide
Kobberopløsning til ICP , 1 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933394 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12933394 1000 mL 250ml
12923394 100 mL 100ml
12943394 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12933394 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 015 250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper- Cu
Emballage Flaske
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1022300
Koncentration 1 μg/mL±0.002 g/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Mængde 1000 mL
Grad Eu. Ph.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 1000mg/l in HNO3 2%
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i