Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Cu |
| Koncentration | 10 ±0,02 g/L |
| Type | Massespektrometristandard |
| Element | Cu |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Salpetersyre |
| Mængde | 500 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Copper (Cu) 10000mg/l in HNO3 5%
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P391-Udslip opsamles.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i