Få mere at vide
Copper slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11374627
Mængde:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
Product Code. 11374627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039674.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Copper slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Mængde 250 g
Lugt Odorless
Vægt ≈1.8g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%