Få mere at vide
Kobberslug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, Puratronic™, 99,9999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300248
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11300248 100 g 100g
11390238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042961.22
 Begrænset vare
På lager
Form: 3,6 g/snegl
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde
Udseende Kobberfast stof i forskellige former
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9999% (metalbasis)
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9999%
Grad Puratronic