Få mere at vide
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic™, 99.9999% (metals basis) Artikelnummer.: 11330238
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic™, 99.9999% (metals basis)
Artikelnummer. 11330238
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11330238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042958.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.22g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9999%
Grad Puratronic™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY25K011 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/11/2024 Artikelnummer042958.18, 042958.09
PartinummerM30K019 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer042958.18, 042958.09
PartinummerQ09K050 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2024 Artikelnummer042958.18, 042958.09
PartinummerQ04K026 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2024 Artikelnummer042958.18, 042958.09
PartinummerQ22I008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/08/2022 Artikelnummer042958.18, 042958.09
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Copper slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic™, 99.9999% (metals basis) >