Få mere at vide
Kobberslug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,995+% (metalbasis), iltfri, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper slug |
| Navn note | 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, iltfri |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,45 g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.995% |