Få mere at vide
Copper Silicon bar, 3.8x3.8x30cm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15461927
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15461927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043767.KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper Silicon bar
Navn note 3.8x3.8x30cm
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Cu:Si; 97:3 wt%
Mængde 1 Pc.
Vægt ≈3.7kg/bar
Form Bar
MDL nummer MFCD02684526
Synonym Everdur™ Silicon Bronze