Få mere at vide
Kobbersilicid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357577
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357577 25 g 25g
11367577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012844.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12159-07-8 | Cu5Si
Kobbersilicid tyndfilm bruges til passivering af kobberbaserede chips, hvor den tjener til at undertrykke diffusion og elektromigrering og fungerer som en diffusionsbarriere. Det er involveret i den direkte proces, den industrielle vej til organosiliciumforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12159-07-8
Molekylær formel Cu5Si
MDL nummer MFCD00134719
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper silicide
Smeltepunkt 825°C
Farve Sølv
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 345.79