Få mere at vide
Kobberhagl, 0,8-2 mm (0,03-0,08 tommer), 99,5 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Udseende | Kobberfarvet kugle |
| Tæthed | 8,94 g/cm3 |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Damptryk | 0 hPa |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Form | Skudt |
| Molekylvægt (g/mol) | 63.55 |