Få mere at vide
Copper shot, 6mm (0.24in) & down, Puratronic™, 99.9999% (metals basis)
Artikelnummer. 11371508
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11371508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010955.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Copper colored shot
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Form Shot