Få mere at vide
Kobberhagl, 3-6mm (0,12-0,24 tommer), Puratronic™, 99,999% (metalbaseret)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Udseende | Kobberfarvet kugle |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Damptryk | 0 hPa |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Form | Skudt |