Få mere at vide
Kobberskud, 13 mm (0,5 tommer) diameter, 99,99 % (metalbasis), iltfri
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Form | Skudt |