Få mere at vide
Kobberskud, 1-10mm (0,04-0,4 tommer), 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper shot |
| Navn note | 1 to 10mm (0.04 to 0.4 in.) |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Odorless |
| Form | Shot |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |