Få mere at vide
Copper rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis)
Mængde:
100 cm
5 x 100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper rod |
| Navn note | 6.35mm (0.25 in.) dia. |
| Mængde | 100 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈2.83g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |