Få mere at vide
Copper rod, 3.18mm (0.125in) dia, random lengths, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11366637
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11366637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000761.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper rod
Navn note 3.18mm (0.125 in.) dia., Random lengths
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.71g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic