Få mere at vide
Kobberstang, 25,4 mm (1,0 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11499910
Skift visning
Mængde:
10 mm
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
10mm
250mm
50mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499910 250 mm 250mm
11409920 10 mm 10mm
11489910 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044695.DT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper rod
Navn note 25,4 mm (1,0 tommer) diameter.
Mængde 250 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈45,3 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic