Få mere at vide
Kobberstang, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11365028
Skift visning
Mængde:
10 cm
30 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
30cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365028 10 cm 10cm
11355028 30 cm 30cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043973.BS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper rod
Navn note 2,0 mm (0,08 tommer) diameter.
Mængde 10 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈2,81g/10cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%