Få mere at vide
Kobberpulver, kugleforset, -170+400 net, 99,9% (metalbasis), ilt <1000 ppm
Artikelnummer. 11345657
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345657 2 kg 2kg
11325657 100 g 100g
11335657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043385.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-09-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper powder
Navn note Ilt <1000 ppm
Mængde 2 kg
Maskestørrelse −170 +400 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Sfærisk krudt
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.9%