Få mere at vide
Kobberpulver, kugleformet, -100 mesh, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11356078
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356078 5 x 1 kg 5kg
11346078 50 g 50g
11326078 250 g 250g
11336078 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11356078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011070.D9
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper powder
Mængde 5 x 1 kg
Maskestørrelse −100 Mesh
Lugt Lugtfri
Form Sfærisk krudt
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Procent renhed 99.5%