Få mere at vide
Kobberpulver, halvkugleformet, -50+70 mesh, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper powder |
| Mængde | 100 g |
| Maskestørrelse | −50 +70 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3077 |
| Procent renhed | 99% |