Få mere at vide
Copper, powder, 99+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7440-50-8 |
| Smeltepunkt | 1083°C |
| Kogepunkt | 2595°C |
| Mængde | 2500 g |
| Molekylær formel | Cu |
| Procent renhed | ≥99% |