Få mere at vide
Kobberpulver, -625 mesh, APS 3,25-4,75 mikron, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11384608
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384608 50 g 50g
11374608 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042455.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Udseende Copper colored powder
Tæthed 8.94g/cm3
Mængde 50 g
Maskestørrelse -625 Mesh
Lugt Odorless
Damptryk 0 hPa
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Pulver