Få mere at vide
Kobberpulver, -325 mesh, 10% max +325 mesh, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11331509
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331509 50 g 50g
11301509 500 g 500g
11311509 2 kg 2kg
11321509 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11331509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013990.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper powder
Mængde 50 g
Maskestørrelse −325 Mesh 10% max +325 Mesh
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse APS 8 til 11 mikron (FSSS)
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99%