Få mere at vide
Kobberpulver, -150 mesh, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361218
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361218 100 g 100g
11371218 10 g 10g
11351218 500 g 500g
11341218 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11361218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010160.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilsyneladende massefylde 2,6-2,8 g/cm 3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-50-8
Molekylær formel Cu
Molekylvægt (g/mol) 63.55
MDL nummer MFCD00010965
InChI nøgle RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC navn kobber
SMIL [Cu]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper
Tæthed 8.94g/cm3
Mængde 100 g
Maskestørrelse -150 Mesh
Analyseprocentområde 99.5%, metal basis
Form Pulver