Få mere at vide
Kobberplade, iltfri høj ledningsevne (OFHC), legering 101, 2,4 mm (0,093 tommer) tyk
Artikelnummer. 15483955
Skift visning
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483955 300 x 300 mm Hver
15473955 150 x 150 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045210.HB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper plate, Alloy 101
Navn note Iltfri høj ledningsevne (OFHC), 2,4 mm tyk
Mængde 300 x 300 mm
Form Plade
MDL nummer MFCD00010965